Learn More
Trifosfato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Triphosphate |
| CAS | 7758-29-4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | 5 Na . O10 P3 |
| Sinónimo | Pentasodium Triphosphate, Pentasodium Triphosphate (Na5P3O10), Pentasodium Tripolyphosphate, Rhodiaphos A 4010, Rhodiaphos A 70HG, Rhodiaphos C 90H, Sodium Metaphosphate Oxide (Na5(PO3)3O), Sodium Phosphate (Na5P3O10), Sodium Polyphosphate (Na5P3O10), Sodium Triphosphate, Thermphos L 50, Thermphos L 500, Thermphos N, Thermphos NW |
| Fórmula InChI | InChI=1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 367.864 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.819 |