Learn More
Sodium Triphosphate Pentabasic, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15636880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15636880 100 g Poly bottle 100 g
15646880 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636880 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 72061100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7758-29-4
Fórmula molecular Na5O10P3
Peso molecular (g/mol) 367.86
Número MDL MFCD00003514
Clave InChI HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
Nombre IUPAC pentasodio;[oxido(fosfonatooxi)fosforil] fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium triphosphate pentabasic
Punto de fusión 622°C
Color Blanco
pH 9.5 to 10.3
Forma física Granules
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na5P3O10
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.86g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Envase Poly bottle