Learn More
Trimetilsilanolato de sodio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493979 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493979 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10406060 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493979 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428838000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18027-10-6 , 109-99-9
Fórmula molecular C3H9NaOSi
Peso molecular (g/mol) 112.18
Número MDL MFCD00013926
Clave InChI HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat
PubChem CID 23672319
Nombre IUPAC sodio;trimetil(oxido)silano
SMILES C[Si](C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trimethylsilanolate
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.18
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trimethylsilanolate, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.