Learn More
Trimetilsilanolato de sodio, solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10066338 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10066338 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10509778 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10066338 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428841000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18027-10-6 , 75-09-2
Fórmula molecular C3H9NaOSi
Peso molecular (g/mol) 112.18
Número MDL MFCD00013926
Clave InChI HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat
PubChem CID 23672319
Nombre IUPAC sodio;trimetil(oxido)silano
SMILES C[Si](C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trimethylsilanolate
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 63°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.18
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.28
Densidad 1.2800g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trimethylsilanolate, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.