Learn More
Hidrato de trimetilacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30426147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30426147 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30426147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6550431G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Trimethylacetate Hydrate
CAS 143174-36-1
Fórmula molecular C5H11NaO3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 2,2-dimetilpropanoato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 142.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0606