Learn More
Trimetilsilanolato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Trimethyl Silanolate |
| CAS | 18027-10-6 |
| Fórmula molecular | C3H9NaOSi |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1','1','1-Trimethylsilanol Sodiium Salt (1:1), Trimethylsilanol Sodium Salt, Trimethylsilanol Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].C[Si](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;trimetil(oxido)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 112.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.032 |