Learn More
Trimetilsilanolato de sodio, TRC
Código de producto. 30427401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30427401 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30427401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6349051G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Sodium Trimethyl Silanolate
CAS 18027-10-6
Fórmula molecular C3H9NaOSi
Cantidad 1 g
Sinónimo 1','1','1-Trimethylsilanol Sodiium Salt (1:1), Trimethylsilanol Sodium Salt, Trimethylsilanol Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].C[Si](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC sodio;trimetil(oxido)silano
Peso molecular (g/mol) 112.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.032
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.