Learn More
Trimetafosfato sódico, TRC
Código de producto. 30425193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425193 10 g
30419735 1 g
30420026 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67378010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7785-84-4
Fórmula molecular 3[Na] . O9 P3
Peso molecular (g/mol) 305.88519
Sinónimo Metaphosphoric acid (H3P3O9), sodium salt, Metaphosphoric Acid Trisodium Salt, Sodium metaphosphate, Cyclic sodium trimetaphosphate, Detoxol, Polyrinsan 5B, STMP, Sodium cyclotriphosphate, Sodium metaphosphate, Sodium phosphate, Sodium trimetaphosphate, Trimetaphosphoric Acid Trisodium Salt, Trisodium Cyclotriphosphate, Trisodium Metaphosphate, Trisodium Tricyclophosphate, Trisodium Trimetaphosphate
Nombre IUPAC trisodio; 2,4,6-trioxido-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosfinano λ μμ λμ λ 2,4,6-trióxido
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Trimetaphosphate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8448