Learn More
Trifluorometanosulfonato sódico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397967 10 g 10 g
11307977 2 g 2 g
11387967 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 020837.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Catalyzes the aza Diels-Alder reaction of Danishefsky's diene with imines in water under neutral conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2926-30-9
Fórmula molecular CF3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 172.053
Número MDL MFCD00061607
Clave InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
Nombre IUPAC sodio; trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 253°C to 255°C
Color Blanco
Olor Odorless
Fórmula lineal CF3SO3Na
Cantidad 10 g
Beilstein 3728797
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (1000g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.06
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoromethanesulfonate