Learn More
Trifluorometanosulfonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702253 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10149791 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358750250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2926-30-9
Fórmula molecular CF3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 172.05
Número MDL MFCD00061607
Clave InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
Nombre IUPAC sodio; trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trifluoromethanesulfonate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 253.0°C to 255.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Na)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3COSNa
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.