Learn More
Trifluorometanosulfonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445666 25 g 25 g
11435666 5 g 5 g
11455666 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20776.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Sodium trifluoromethanesulfonate is used in the preparation of N-fluoro-2-methylpyridinium triflate by reaction with dinitrogen difluoride as a reagent. It is also used as a chaotropic mobile phase additive in reversed-phase liquid chromatography (RP-LC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de sodio se utiliza en la preparación del triflato de N-fluoro-2-metilpiridinio por reacción con difluoruro de dinitrógeno como reactivo. También se utiliza como aditivo de fase móvil caotrópico en cromatografía líquida de fase reversa (RP-LC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2926-30-9
Fórmula molecular CF3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 172.053
Número MDL MFCD00061607
Clave InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
Nombre IUPAC sodio; trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 251°C to 255°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3728797
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.06
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoromethanesulfonate