Learn More
Trifluoroacetato de sodio, TRC
Código de producto. 30007393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007393 2.5 g 2.50 g
18070210 250 mg 250 miligramos
17979849 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6550202.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2923-18-4
Fórmula molecular C2 F3 O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 136.01
Sinónimo Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt (1:1), Acetic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium 2,2,2-trifluoroacetate, Sodium perfluoroacetate, Sodium trifluoroacetate, Sodium trifluoromethanecarboxylate, Trifluoroacetate sodium, Trifluoroacetic acid, sodium salt, Trifluoroacetic Acid Sodium, Trifluoroacetic acid sodium, Sodium Trifluoroacetate, Sodium Trifluoroacetate
Nombre IUPAC sodio; 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Trifluoroacetate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9748