Learn More
Sodium Trifluoroacetate, Honeywell™
Código de producto. 15631580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15631580 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15631580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1784010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Trifluoroacetate
CAS 2923-18-4
Cantidad 10 g
Fórmula molecular C2F3NaO2
Fórmula lineal CF3COONa
Número MDL MFCD00013217
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3597949
Sinónimo sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
Clave InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Trifluoroacetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 136.01
PubChem CID 517019
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1.49g/mL