Learn More
Trifluoroacetato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462048 100 g 100 g
11452048 25 g 25 g
11472048 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14613.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoroacetato de sodio se utiliza en reacciones catalizadas por ácido. También se utiliza como sustancia intermedia para los principios activos. Además, actúa como precursor para la trifluorometilación de aldehídos mediante haluro de cobre(I) como catalizador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Higroscópico. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2923-18-4
Fórmula molecular C2F3NaO2
Peso molecular (g/mol) 136.01
Número MDL MFCD00013217
Clave InChI UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trifluoroacetate
Punto de fusión ∼207°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Beilstein 3597949
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC Trifluoroacetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoroacetate