Learn More
Trifluoroacetato de sodio-13C2, TRC
Código de producto. 30410767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30410767 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30410767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67375210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Trifluoroacetate-13C2
CAS 1794767-05-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C2F3NaO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Trifluoroacetic Acid-13C2 Sodium Salt, Sodium Trifluoromethanecarboxylate-13C2, Sodium Trifluoroacetic Acid Salt-13C2
Fórmula InChI InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
SMILES O=[13C]([O-])[13C](F)(F)F.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 137.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9815
Porcentaje de pureza >95