Learn More
Trifluoroacetato de sodio-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Trifluoroacetate-1-13C |
| CAS | 286425-32-9 |
| Fórmula molecular | 13C C F3 O2 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetic-1-13C acid','2,2,2-trifluoro-','sodium salt (9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic-1-13C acid sodium salt, Trifluoroacetic-1-13C acid sodium salt, Sodium 2,2,2-trifluoroacetate-1-13C, Sodium trifluoroacetate-1-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1; |
| SMILES | [Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | sodio; 2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 136.998 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.978 |