Learn More
Triflinato de sodio, TRC
Código de producto. 17964725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964725 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17964725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6736901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Triflinate
CAS 2926-29-6
Fórmula molecular C F3 O2 S . Na
Cantidad 1 g
Sinónimo Perfluoromethane Sulfinate Sodium, Methanesulfinic acid, 1,1,1-trifluoro-, sodium salt (1:1) (ACI, Methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI, 9CI), Langlois reagent, Sodium triflinate, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate
Fórmula InChI InChI=1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC sodio;trifluorometanosulfinato
Peso molecular (g/mol) 156.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9469