Learn More
Trietilborohidruro de sodio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10490471 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10740775 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10490471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200031000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium triethylborohydride
Nombre de nota 1M solution in THF
CAS 17979-81-6, 109-99-9
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H16BNa
Fórmula lineal NaB(C2H5)3H
Número MDL MFCD00011704
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.89
Sinónimo sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
Información de solubilidad Solubility in water: rzacts.
Clave InChI YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].CC[BH-](CC)CC
Nombre IUPAC sodio; trietilboro(1-)
Peso molecular (g/mol) 121.99
PubChem CID 23667700
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.99
Forma física Solución