Learn More
Tricianometanida sódica, TRC
Código de producto. 30135853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135853 500 mg 500 miligramos
30138044 50 mg 50 miligramos
30006461 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS673658500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36603-80-2
Fórmula molecular C4 N3 . Na
Peso molecular (g/mol) 113.053
Nombre IUPAC sodio; Metanocarbonitrilo
SMILES [Na+].N#C[C-](C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tricyanomethanide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.999