Learn More
Tricianometanida sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Tricyanomethanide |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.999 |