Learn More
Tricloroacetato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
10 g
1000 g
250 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498846 1000 g 1000 g
11403970 10 g 10 g
11408856 250 g 250 g
11418856 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17004.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Sodium trichloroacetate, is used in acid binding reagent in the textile industry in the dying process. Sodium trichloroacetate has been reported previously to be an effective denaturation reagent for proteins was applied to poly(l-lysine) and poly(l-glutamic acid) to see its effects on a coil-to-helix transition and on the chemical reactivities of the ε-amino group of poly(l-lysine). Addition of sodium trichloroacetate to poly-(l-lysine) induced a helical conformation even at neutral pH where the ε-amino group of the polymer was protonated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el tricloroacetato de sodio se utiliza como reactivo de enlace de ácido en la industria textil durante el proceso de extinción. Se ha informado anteriormente de que el tricloroacetato de sodio es un reactivo de desnaturalización eficaz para las proteínas y se ha aplicado a poli(l-lisina) y poli(l-ácido glutámico) para ver sus efectos en la transición de la bobina a la hélice y en las reactividades químicas del grupo ε-amino de poli(l-lisina). La adición de tricloroacetato de sodio a la poli-(l-lisina) ha inducido una conformación helicoidal incluso a pH neutro donde el grupo ε-amino del polímero se protonó.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, metanol y acetona.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 650-51-1
Fórmula molecular C2Cl3NaO2
Peso molecular (g/mol) 185.36
Número MDL MFCD00064198
Clave InChI SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
Nombre IUPAC sodio; 2,2,2-tricloroacetato
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trichloroacetate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 3572664
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9627
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.37
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trichloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trichloroacetate