Learn More
Triacetoxiborohidruro de sodio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30417338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417338 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30417338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS673650500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Triacetoxyborohydride (Technical Grade)
CAS 56553-60-7
Fórmula molecular C6H10BNaO6
Cantidad 500 g
Sinónimo Sodium (T-4)-Tris(acetato-O)hydroborate(1-), Sodium triacetatohydroborate, Sodium triacetoxy(hydro)borate, STAB
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(=O)C)OC(=O)C
Nombre IUPAC sodio;triacetiloxiboranuida
Peso molecular (g/mol) 211.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0468