Learn More
Triacetoxiborohidruro de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677431 100 g Frasco de vidrio 100 g
10184970 25 g Frasco de vidrio 25 g
10513094 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291821000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56553-60-7
Fórmula molecular C6H10BNaO6
Peso molecular (g/mol) 211.94
Número MDL MFCD00012211
Clave InChI HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
Nombre IUPAC acetato de sodio bis(acetiloxi)boranuidilo
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Triacetoxyborohydride
Punto de fusión 114.0°C to 118.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaB(O2CCH3)3H
Cantidad 100 g
Número UN 3396
Fieser 12,453; 13,283; 06,553; 16,309
Índice Merck 15, 8822
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in thf,acetonitrile,1,2-dichloroethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium triacetoxyborohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.