Learn More
Triacetoxiborohidruro sódico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486400 5 g 5 g
11496400 25 g 25 g
11406410 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22060.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211.94 g/mol
Sodium triacetoxyborohydride is used as a reagent in reductive amination of ketones, aldehydes and lactamization of carbonyl compounds with amines. It also serves as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triacetoxiborohidruro de sodio se utiliza como reactivo en la aminación reductiva de cetonas y aldehídos, así como en la lactamización de compuestos carbonílicos con aminas. También sirve como agente reductor en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol, benceno, tolueno, tetrahidrofurano, dioxano y cloruro de metileno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, el agua, alcoholes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56553-60-7
Fórmula molecular C6H10BNaO6
Peso molecular (g/mol) 211.94
Número MDL MFCD00012211
Clave InChI HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
Nombre IUPAC acetato de sodio bis(acetiloxi)boranuidilo
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium triacetoxyborohydride
Punto de fusión ∼110°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3396
Beilstein 4047608
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,benzene,toluene,terahydrofuran,dioxane and methylene chloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.94
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium triacetoxyborohydride
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Faresætning
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium triacetoxyborohydride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.