Learn More
Óxido de sodio y estaño(IV) hidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381549 100 g 100 g
11371549 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014021.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12058-66-1 | Na2O3Sn | 212.69 g/mol
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12058-66-1
Fórmula molecular Na2O3Sn
Peso molecular (g/mol) 212.69
Número MDL MFCD00014241
Clave InChI TVQLLNFANZSCGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium stannate, sodium tin oxide, tin sodium oxide, sodium stannate iv, disodium tin trioxide, unii-jc8111zn4w, stannate sno32-, disodium, disodium stannate, disodium dioxido oxo tin, natriumstannat
PubChem CID 25501
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tin(IV) oxide hydrate
Punto de fusión 140°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,8677
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC disodium oxostannanebis(olate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.67 (Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tin(IV) oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tin(IV) oxidehydrate