Especificaciones
| CAS | 10102-17-7 |
| pH | 6,0 a 8,4 (solución al 5% a 25 °C) |
| Cantidad | 1 L |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99,5 a 101,0% |
| Fórmula molecular | H10Na2O8S2 |
| Número MDL | MFCD00149186 |
| Clave InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio |
| Peso molecular (g/mol) | 248.17 |
| Mostrar más |