Learn More
Tiosulfato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiosulfate |
| CAS | 7772-98-7 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | 2 Na . O3 S2 |
| Sinónimo | Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt (1:2), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt (8CI), Ametox, Antichlor, Chlorine Control, Chlorine Cure, Declor-It, Desilube 88, Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate, Hypo, S-Hydril, Sodium hyposulfite, Sodium oxide sulfide (Na2S2O3), Sodium thiosulfate, Sodium thiosulfate (Na2S2O3), Sodium thiosulfate anhydrous, Sodium thiosulphate, Sodothiol, Sulfactol, Sulfothiorine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-] |
| Peso molecular (g/mol) | 158.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.9084 |