Learn More
Solución de tiosulfato de sodio, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16301136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal.
Envase:
Cubitainer
Tamaño de la unidad:
4.54 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16301136 1 gal. Cubitainer 4.54 litro
1 options
Código de producto. 16301136 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 182002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Preparado con agua doblemente desionizada, ASTM Tipo I, y envasado en un Cubitainer para alargar la vida útil de la matriz. Las soluciones de tiosulfato de sodio SPEX CertiPrep™ preparan a partir Na2S2O3·5H2O microcristalino de grado ACS.
  • Ideal para aplicaciones ASTM D1510
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amyl Alcohol, H2O
CAS 71-41-0, 7732-18-5
Forma física Liquid
Cantidad 1 gal.
Intervalo de porcentaje de ensayo 100%
Fórmula molecular C5H12O
Número MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Sinónimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
Clave InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCO
Nombre IUPAC Pentano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0394 N
Envase Cubitainer