Learn More
Solución de tiosulfato de sodio, 1M, Solstice
Código de producto. 15624870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15624870 1 L 1 litro
15644870 6 x 1 L paquete de 6
15634870 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15624870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 352441L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    52.82€ / 1 litros
    Ahorro 7.18€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Añadir a la cesta
Volumétrico, 1 M de Na2S2O3 (1 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate solution
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Fórmula lineal Na2S2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158,11g/mol
Grado Volumetric