Learn More
Solución de tiosulfato de sodio 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
H10Na2O8S2, CAS Number-10102-17-7, ametox, antichlor, ccris 3952, disodium thiosulfate pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate, sodium thiosulfate pentahydrate, sodium thiosulfate, pentahydrate, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, tinver, unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
Listo para usar; para análisis volumétricos
Specifications
Specifications
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 l |
| Fórmula molecular | H10Na2O8S2 |
| Número MDL | 149186 |
| Sinónimo | tiosulfato sódico pentahidrato, tiosulfato sódico, pentahidrato, anticloro, tiosulfato disódico pentahidratado, ácido tiosulfúrico, sal de disodio, pentahidratado, hiposulfito sódico pentahidratado, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
| Clave InChI | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.172 |
| PubChem CID | 61475 |
| Show More |