Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate solution |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158,11g/mol |