Learn More
Solución de tiosulfato sódico, 0,0394 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15604860 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15604860 1 L 1 litro
15624860 5 L 5 litros
15614860 5 L 5 litros
15634860 6 x 1 L paquete de 6
15694850 10 L 10 litros
15684850 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15604860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 352241L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,0394 M de Na2S2O3 (0,0394 N), para la determinación del grado de adsorción de yodo según el ASTM D 1510
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal Na2S2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11g/mol
Densidad 1.01g/mL at 20°C