Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidratado, TRC
Código de producto. 30426148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426148 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30426148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67364510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular 2 Na . O3 S2 . 5 H2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt','hydrate (1:2:5), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt','pentahydrate (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt','pentahydrate (8CI), Disodium thiosulfate pentahydrate, Disodium thiosulphate pentahydrate, Hypo, Sodium thiosulfate (Na2S2O3) pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O)
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Peso molecular (g/mol) 248.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9612