missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tiosulfato de sodio pentahidrato, técnico, Fisher Chemical

Código de producto. 10754961 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
3 KG
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10754961 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10754961 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/7160/63
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Punto de fusión 48.5°C
CAS 10102-17-7
Color Blanco
pH 6.0 to 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Número MDL 149186
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.