Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidratado, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 · 5H2O |
| Número MDL | MFCD00149186 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248,18g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99,5 % |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium thiosulfate pentahydrate