Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidratado, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10645122 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
3 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10645122 1 kg 1 KG
11483723 500 g 500 GR
11433693 2 kg 2 KG
10080350 3 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10645122 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/7200/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.30€
    42.80€ / 1 Kg
    Ahorro 8.50€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL 149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tiosulfato sódico pentahidrato, tiosulfato sódico, pentahidrato, anticloro, tiosulfato disódico pentahidratado, ácido tiosulfúrico, sal de disodio, pentahidratado, hiposulfito sódico pentahidratado, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 48,5 °C
Color Blanco
pH 6.0 a 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248,18g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico