Learn More
Tiosulfato de sodio, pentahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
H10Na2O8S2, número de CAS-10102-17-7, ametox, anticloro, ccris 3952, tiosulfato de sodio pentahidrato, tiosulfato de sodio pentahidrato, tiosulfato de sodio pentahidrato, tiosulfato de sodio, pentahidrato, ácido tiosulfúrico, sal de disodio, sal de disodio, pentahidrato, tinver, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 48,5 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 6.0 a 8.4 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248,18g/mol |