Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499026 500 g 500 g
11409036 2500 g 2500 g
11419036 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17914.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-17-7 ∣ H10Na2O8S2 ∣ 248.172 g/mol
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivative S-alkylthiosulfonates are called Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solution and to check pH of bleach solutions with liquid indicators. Other used include tanning of leather, as an active component in hand warmers, in chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiosulfato de sodio pentahidrato se utiliza como reactivo analítico en laboratorios. Se utiliza en el revelado fotográfico y en la extracción de oro. Sus derivados alquilados S-alquiltiosulfonatos se denominan sales de Bunte. Participa en la preparación del ácido tioglicólico. Además, se utiliza para desclorar el agua del grifo, para eliminar el bromo libre de la solución y para comprobar el pH de las soluciones blanqueantes con indicadores líquidos. Otros usos incluyen el curtido de cuero, como un componente activo en calentadores de manos, en almohadillas térmicas químicas y como surfactante aniónico para ayudar a la dispersión en los preparados farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con nitrato de sodio, ácidos, agentes oxidantes fuertes, yoduros, sales de plata, sales de mercurio y plomo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C (in -5H2O)
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48°C
pH 6.5 to 8.0
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Densidad 1.69
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 14,8694
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.17 (158.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.