Learn More
Tiosulfato de sodio hidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10003573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
25 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10003573 25 kg Tambor de fibra 25 KG
10724071 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10604982 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10003573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123370250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular Na2O3S2·5H2O
Peso molecular (g/mol) 248.18
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48.5°C
Color Incoloro a blanco
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Forma física Crystals
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15, 8821
Información de solubilidad Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Tambor de fibra
Gravedad específica 1.72
Densidad 1.7200g/mL