Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiosulfato de sodio pentahidrato, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 12665127 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12665127 250 g 250 GR
12655127 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12665127 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447942500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75€
    56.00€ / 250 g
    Ahorro 3.75€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-17-7 ∣ Na2O3S2·5H2O ∣ 248.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular Na2O3S2·5H2O
Peso molecular (g/mol) 248.18
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48.5°C
Forma física Powder, Crystals and/or Chunks
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.72
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (Iodimetry)
Densidad 1.7200g/mL
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15,8821
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica