Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10179969 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10179969 100 g Frasco de vidrio 100 g
10078369 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10179969 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436941000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular Na2O3S2·5H2O
Peso molecular (g/mol) 248.18
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48.5°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.72
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Densidad 1.7200g/mL
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15,8821
Información de solubilidad Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales