Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidrato, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732964 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10697411 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424460051
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48.5°C
Color Blanco
pH 6.0 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.72
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 101% (Iodimetry)
Información de descomposición >45°C
Densidad 1.7200g/mL
Fórmula molecular Na2O3S2·5H2O
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15, 8821
Información de solubilidad Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Peso molecular (g/mol) 248.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS