Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidrato, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
1 Kg
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10697411 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10732964 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10697411 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424460010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-17-7
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Color Blanco
pH 6.0 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Información de descomposición >45°C
Densidad 1.7200g/mL
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15, 8821
Peso molecular (g/mol) 248.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza 99.5 to 101.0%
Grado Reactivo ACS