Learn More
Hidrato de tiosulfato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Thiosulfate hydrate |
| CAS | 128114-51-2 |
| Fórmula molecular | 2Na . O3 S2 . x(H2 O) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Thiosulfuric Acid (H2S2O3) Disodium Salt Hydrate, Thiosulfuric Acid Disodium Salt Hydrate, Disodium Thiosulfate Hydrate, Disodium Thiosulphate Hydrate, Hypo Sodium Thiosulfate (Na2S2O3) Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H2O3S2.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2 |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=S)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;dióxido-oxo-tioxo-$l^{6}-sulfano;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.13 |