Learn More
Concentrado de tiosulfato de sodio, para solución estándar de 1L, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate concentrate |
| Nombre de nota | Para solución estándar de 1L, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N) |
| % mín. CAS | ≥20.0000% |
| % máx. CAS | ≤40.0000%, ≤0.1000%, ≤59.9000% |
| Forma física | Concentración |
| Cantidad | 6 x 1 c/u |
| Envase | Ampolla |
| Fórmula molecular | H10Na2O8S2 |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Mostrar más |