Learn More
Sodium thiosulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15625260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15625260
Marca: Honeywell Fluka 382436X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N)
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, ≤5.0000%
Forma física Concentración
Cantidad 6 x 1 Ea.
Fórmula lineal Na2S2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Envase Ampolla
Densidad 1.0 g/cm3