Learn More
Concentrado de tiosulfato de sodio, para solución estándar de 1L, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N), Solstice
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate concentrate |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158,11g/mol |
| Envase | Ampolla |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium thiosulfate concentrate