Learn More
Tiosulfato de sodio, anhidro 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El tiosulfato de sodio se utiliza en análisis volumétricos para estimar la concentración de ciertos compuestos en una solución (peróxido de hidrógeno), así como el contenido de cloro en polvos blanqueadores y en el agua. Se utiliza para preparar S-alquiltiosulfonatos. Además, se utiliza en el curtido de cuero y en el revelado fotográfico. Se utiliza como antídoto contra la intoxicación por cianuro y actúa como medio de eliminación seguro en laboratorios químicos cuando se trabaja con bromo, yodo y otros oxidantes fuertes. Es un componente importante en calentadores de manos y almohadillas térmicas.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, yodo y mercurio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate |
| Nombre de nota | anhydrous |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 2500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.667 |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Índice Merck | 14,8694 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Mostrar más |