Learn More
Solución volumétrica estándar Acculute de tiosulfato sódico, concentración final 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 U
6 U
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379329 6 U 6 unidades
11369329 1 U 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088628.LS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate Acculute Standard Volumetric Solution
Nombre de nota Final Concentration 0.1N
Fórmula lineal Na2S2O3
Cantidad 6 U
Forma física Líquido
Nombre IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1