Learn More
Solución volumétrica estándar Acculute de tiosulfato sódico, concentración final 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate Acculute Standard Volumetric Solution |
| Nombre de nota | Final Concentration 0.1N |
| Fórmula lineal | Na2S2O3 |
| Nombre IUPAC | disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1 |
| Cantidad | 1 U |
| Forma física | Líquido |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?